Få mere at vide
Cytiva™ HyClone™ Peak Expression Medium
Artikelnummer. 17878135
Skift visning
Rekonstitueret volumen:
1 L
Artikelnummer. Rekonstitueret volumen
17878135 1 L
1 options
Artikelnummer. 17878135 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. SH31193.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.00 DKK
    660.88 DKK / 1 L
    Spare 261.12 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Klar til brug medium understøtter vækst og effektiv transfektion af adeno-associeret virus (AAV) ekspression i HEK 293 cellelinjer.
Dette medium understøtter høj cellevækst, høj transfektionseffektivitet og robust viral produktion for en række AAV-serotyper udtrykt i humane embryonale nyre (HEK) cellelinjer. HyClone™ peak ekspressionsmedium er en dyreafledt komponent fri (ADCF ), hydrolysatfrit og reguleringsvenligt cellekulturmedium. Dette mediums alsidighed tillader høj transfektionseffektivitet, ensartet cellevækst, høj levedygtig celletæthed og høje virale titere på tværs af mange HEK 293-cellelinjer og AAV-serotyper.
HyClone™ peak ekspressionsmedium understøtter en sømløs overgang fra vækst til produktion af AAV ved brug af standardcellelinjer og processer. HyClone™ peak expression medium fås i flydende og pulverformater i brugervenlig emballage.
  • Brugsklar medium indeholder stabil L-glutamin og poloxamer 188
  • Designet til højt celleudbytte og robust virusproduktion
  • Giver mulighed for direkte tilpasning
  • Designet til små til store transfektions- og produktionsapplikationer
  • Kompatibel med en række PEI- og lipidbaserede transfektionsreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HEK
Celletype Embryonal nyre
Klassifikation Viral produktion
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedier
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen
Rekonstitueret volumen 1 L
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Udtrykssystem Pattedyr