Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Nyfødt kalveserum (USA)
Artikelnummer. 16605755
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Ingen
Pakningsstørrelse:
1 L
1000ml
100ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
16605755 1000 ml Bestrålet, 25 til 40 doser 1 L
11571851 100 ml Ingen 100ml
11556551 1000 ml Ingen 1000ml
11581851 500 ml Ingen 500ml
16291102 500 ml Bestrålet, 25 til 40 doser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16605755 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30118.04IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Forøg cellekulturvækst med amerikansk kilde HyClone™ Nyfødt bovin kalve serum.
  • Filtreret gennem sekventielle 100nm filtre og hentet fra dyr, der typisk er mindre end 10 dage gamle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nyfødt kalveserum (USA)
Mængde 1000 ml
Forarbejdning Bestrålet, 25 til 40 doser
Varme inaktiveret Nej