Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Nyfødt kalveserum (USA)
Artikelnummer. 16291102
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Ingen
Pakningsstørrelse:
1 L
1000ml
100ml
500ml
Artikelnummer. 16291102
Brand: Cytiva SH30118.03IR2540
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forøg cellekulturvækst med amerikansk kilde HyClone™ Nyfødt bovin kalve serum.
  • Filtreret gennem sekventielle 100nm filtre og hentet fra dyr, der typisk er mindre end 10 dage gamle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nyfødt kalveserum (USA)
Mængde 500 ml
Forarbejdning Bestrålet, 25 til 40 doser
Varme inaktiveret Nej