Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Nyfødt kalveserum (USA)
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Ingen
Pakningsstørrelse:
1 L
1000ml
100ml
500ml
Beskrivelse
- Filtreret gennem sekventielle 100nm filtre og hentet fra dyr, der typisk er mindre end 10 dage gamle
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, IgG, Uorganisk fosfor, Jern, Lactat dehydrogenase, Osmolalitet, Procent mætning, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Total bilirubin, Totalt protein |
| Oversigt | Nyfødt kalveserum (USA) |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm |
| Forarbejdning | Ingen |
| Testet for | Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus |