Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Nyfødt kalveserum (USA)
Description
- Filtreret gennem sekventielle 100nm filtre og hentet fra dyr, der typisk er mindre end 10 dage gamle
Specifications
Specifications
| Yderligere analyser | Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein |
| Certificeringer/compliance | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities |
| Farve | Amber |
| Indhold og opbevaring | Store at or Below -10°C |
| Oversigt | Nyfødt kalveserum (USA) |
| Arter | Bovine |
| Alder | <10 Days |
| Oprindelsesland | United States |
| Format | Bottle |
| Produkttype | Newborn Calf Bovine Serum |
| Show More |