Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum, US Origin
Artikelnummer. 12654237
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12654237 1000 ml 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12654237 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30118.04IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Augments cell culture growth, sourced from animals that are typically less than 10 days old
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alder <10 days
Oprindelsesland United States
Produkttype Calf Bovine Serum
Mængde 1000 ml
Forarbejdning Irradiated
Til brug med (applikation) Augmenting Cell Culture Growth
Produktlinje HyClone