Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Nyfødt bovint kalveserum, New Zealand oprindelse
Artikelnummer. 16251112
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Bestrålet, 30 til 45 doser
Bestrålet
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
16251112 1000 ml Bestrålet, 30 til 45 doser 1000ml
16201112 500 ml Bestrålet, 25 til 40 doser -
12624237 1000 ml Varme inaktiveret 1000ml
16221112 500 ml Bestrålet, 30 til 45 doser -
16231112 1000 ml Bestrålet, 25 til 40 doser -
12802956 500 ml Bestrålet 500ml
12339962 500 ml Varme inaktiveret 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16251112 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30401.02IR3045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 DKK
    1000.11 DKK / 1000ml
    Spare 374.89 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Et omkostningseffektivt alternativ til Fetal Bovine Serum (FBS).
  • Omhyggeligt indsamlet, behandlet og filtreret i New Zealand
  • Sikret sikkerhed mod kvægsygdomme
  • Vi følger de samme standarder i behandlingen af vores kalveserum som med vores føtal bovint serum (FBS) for at muliggøre at tilbyde den højeste kvalitet og sporbarhed
  • HyClone Nyfødt kalveserum, New Zealand Origin filtreres gennem tre sekventielle 100 nm (0,1)μ m) porestørrelsesklassificerede filtre.
  • Før dispensering samles hvert parti serum ved hjælp af ægte poolteknologi for at sikre ensartethed og konsistens mellem flaskerne.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Yderligere analyser Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk fosfor, Osmolalitet, Pcent, IGronation, IGron, jern,
    Certificeringer/compliance USDA forordninger
    Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C
    Mængde 1000 ml
    Sterilitet Steril
    Steriliseringsmetode 0,1μ m filtrering
    Forarbejdning Bestrålet, 30 til 45 doser
    Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoksin koncentration ≤25 EU/ml
    Varme inaktiveret Nej
    Mycoplasma påvist Ja
    USDA sikkerhedstest inkluderet Ja