Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Nyfødt bovint kalveserum, New Zealand oprindelse
Mængde:
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Bestrålet, 30 til 45 doser
Bestrålet
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk fosfor, Osmolalitet, Pcent, IGronation, IGron, jern, |
| Certificeringer/compliance | USDA forordninger |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Forarbejdning | Bestrålet, 30 til 45 doser |
| Testet for | Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus |
| Endotoksin koncentration | ≤25 EU/ml |
| Varme inaktiveret | Nej |
| Mycoplasma påvist | Ja |
| Vis mere |