Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Nyfødt bovint kalveserum, New Zealand oprindelse
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk Fosfor, Osmolalitet, Pcent, Glucose, jern, |
| Certificeringer/compliance | USDA forordninger |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Forarbejdning | Varme inaktiveret |
| Testet for | Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus |
| Endotoksin koncentration | ≤25 EU/ml |
| Varme inaktiveret | Ja |
| Mycoplasma påvist | Ja |
| Vis mere |