Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Nyfødt bovint kalveserum, New Zealand oprindelse
Artikelnummer. 16211112
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16211112 500 ml -
16241112 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16211112 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30401.01IR3040
Et fremragende og omkostningseffektivt alternativ til Fetal Bovine Serum (FBS)
  • Supplerer cellekulturvækst
  • Kommer fra dyr, der typisk er mindre end 10 dage gamle
  • Fremstillet i overensstemmelse med cGMP-retningslinjer på en ISO 9001: 2008 akkrediteret anlæg
  • Overholder USDA regler
  • Sporbar
  • Filtreret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren,< 20 °C
Alder <10 dage
Oprindelsesland New Zealand
Form Serum
Produkttype Nyfødt kalvebovint serum
Mængde 500 ml
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Bestrålet (30 til 40 kGy)
Volumen (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Supplerende cellekulturvækst
Produktlinje HyClone