Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Nyfødt bovint kalveserum, varmeinaktiveret
Artikelnummer. 12694237
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12694237 100 ml 100ml
12664237 500 ml 500ml
12654207 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12694237 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30118.02HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Forøg cellekulturvækst med dette omkostningseffektive alternativ til Fetal Bovine Serum (FBS)
  • Produceret ved hjælp af omhyggelige indsamlings- og forarbejdningsprocedurer, inklusive venepunktur, for at levere det højeste kvalitetsprodukt, der er tilgængeligt
  • Sikrer fremragende dyrkningsresultater uden frygt for kontaminering
  • HyClone™ bevarer fuld kontrol over hele indsamlings- og produktionsprocessen for 100% sporbarhed
  • Serum fra nyfødt oksekalve gennemgår de samme omhyggelige indsamlings- og forarbejdningsprocedurer (inklusive venepunktur), som anvendes til andre kvægserumprodukter
  • Indhentet fra USA med fuldstændig sporbarhed tilbage til den oprindelige kilde
  • Dyrets alder på indsamlingstidspunktet er mindre end 10 dage gammelt
  • Lavt indhold af antistoffer og højt i vækstfaktorer
  • Viruspaneltest i henhold til 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -10 °C
Alder <10 dage
Oprindelsesland USA
Form Væske
Produkttype Nyfødt kalvebovint serum
Mængde 100 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Varme inaktiveret
Volumen (metrisk) 100 mL
Endotoksin koncentration ≤50 EU/ml
Til brug med (applikation) Forøgelse af cellekulturvækst
Varme inaktiveret Ja
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Produktlinje HyClone
Forsendelsestilstand Frosset