Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Nyfødt bovint kalveserum, varmeinaktiveret
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Beskrivelse
- Produceret ved hjælp af omhyggelige indsamlings- og forarbejdningsprocedurer, inklusive venepunktur, for at levere det højeste kvalitetsprodukt, der er tilgængeligt
- Sikrer fremragende dyrkningsresultater uden frygt for kontaminering
- HyClone™ bevarer fuld kontrol over hele indsamlings- og produktionsprocessen for 100% sporbarhed
- Serum fra nyfødt oksekalve gennemgår de samme omhyggelige indsamlings- og forarbejdningsprocedurer (inklusive venepunktur), som anvendes til andre kvægserumprodukter
- Indhentet fra USA med fuldstændig sporbarhed tilbage til den oprindelige kilde
- Dyrets alder på indsamlingstidspunktet er mindre end 10 dage gammelt
- Lavt indhold af antistoffer og højt i vækstfaktorer
- Viruspaneltest i henhold til 9 CFR 113.53
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved eller under -10 °C |
| Alder | <10 dage |
| Oprindelsesland | USA |
| Form | Væske |
| Produkttype | Nyfødt kalvebovint serum |
| Mængde | 1000 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 100 nm |
| Forarbejdning | Varme inaktiveret |
| Volumen (metrisk) | 1000 mL |
| Vis mere |