Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Nyfødt bovin kalve serum
Artikelnummer. 17692075
Skift visning
Mængde:
25 til 40 doser
30 til 45 doser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17692075 30 til 45 doser
17682075 25 til 40 doser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17692075 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30401.02IH3045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Suppler cellekulturvækst med New Zealand Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, et fremragende og omkostningseffektivt alternativ til føtalt bovint serum (FBS).
  • Suppler cellekulturvækst med New Zealand Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, et fremragende og omkostningseffektivt alternativ til føtalt bovint serum (FBS).
    • Kommer fra dyr, der typisk er mindre end 10 dage gamle
    • Sporbar
    • Overholder USDA regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -10 °C eller lavere, en gang optøet Opbevares ved 2 °C til 8 °C
Oprindelsesland New Zealand
Produkttype Nyfødt kalvebovint serum
Mængde 30 til 45 doser
Volumen (metrisk) 1000 mL
Til brug med (applikation) Forbedre vækst af celler