Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Nyfødt bovin kalve serum
Beskrivelse
- Suppler cellekulturvækst med New Zealand Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, et fremragende og omkostningseffektivt alternativ til føtalt bovint serum (FBS).
- Kommer fra dyr, der typisk er mindre end 10 dage gamle
- Sporbar
- Overholder USDA regler
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | -10 °C eller lavere, en gang optøet Opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Oprindelsesland | New Zealand |
| Produkttype | Nyfødt kalvebovint serum |
| Mængde | 25 til 40 doser |
| Volumen (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (applikation) | Forbedre vækst af celler |