Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Earles balancerede saltopløsning (EBSS)
Fenolrød
Glutamin
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
- Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
- Fremstillet vha ISO 9001 certificerede processer
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | MEM med EBSS, L-glutamin |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen |
| Mængde | 1000 ml |
| Certificeringer/compliance | cGMP, ISO 9001:2000 |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |
| Oversigt | MEM med Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), med 2,0 mM L-Glutamin |