Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Artikelnummer. 10520473
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Earles balancerede saltopløsning (EBSS)
Fenolrød
Glutamin
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 10520473
Brand: Cytiva SH30265.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) med Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), fremstillet baseret på overensstemmelse med ISO 9001:2000 retningslinjer og nuværende god fremstillingspraksis (cGMP) for medicinsk udstyr.
  • System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
  • Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
  • Fremstillet vha ISO 9001 certificerede processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype MEM Alpha modifikation, med L-glutamin, ribo- og deoxyribonukleosider
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Uden tilsætningsstoffer Ingen
Mængde 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP, ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt MEM Alpha Modifikation, med L-Glutamin, med Ribo- og Deoxyribonukleosider