Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Artikelnummer. 10454275
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Earles balancerede saltopløsning (EBSS)
Fenolrød
Glutamin
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 10454275
Brand: Cytiva SH30244.LS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) med Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), fremstillet baseret på overensstemmelse med ISO 9001:2000 retningslinjer og nuværende god fremstillingspraksis (cGMP) for medicinsk udstyr.
  • System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
  • All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
  • Manufactured using ISO 9001 certified processes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Liquid
Produkttype MEM with EBSS; without L-glutamine
Sterilitet Sterile-filtered
Steriliseringsmetode 0.1 μm Sterile-filtered
Med tilsætningsstoffer Earles balancerede saltopløsning (EBSS)
Uden tilsætningsstoffer No Glutamine
Mængde 6 x 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP, ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° to 8°C, away from light
Oversigt MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), without L-Glutamine