Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Description
- System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
- Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
- Fremstillet vha ISO 9001 certificerede processer.
Specifications
Specifications
| Form | Væske |
| Produkttype | MEM Alpha modifikation, med L-glutamin, ribo- og deoxyribonukleosider |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen |
| Mængde | 500 ml |
| Certificeringer/compliance | cGMP, ISO 9001:2000 |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |
| Oversigt | MEM Alpha Modifikation, med L-Glutamin, med Ribo- og Deoxyribonukleosider |