Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Artikelnummer. 10217993
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Med tilsætningsstoffer:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Earles Balancerede Saltløsning (EBSS)
Fenolrød
Glutamin
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
10217993 6 x 500 ml Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider Pakke med 6
10346952 500 ml Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider 500ml
10520473 1000 ml Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider 1000ml
11501811 1000 ml Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) 1000ml
11551871 1000 ml Earles Balancerede Saltløsning (EBSS) 1000ml
10257973 6 x 1000 ml Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) Pakke med 6
10543744 6 x 500 ml Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) Pakke med 6
10454275 6 x 1000 ml Earles Balancerede Saltløsning (EBSS) Pakke med 6
12360033 500 ml Glutamin 500ml
12380013 500 ml Fenolrød 500ml
11591801 500 ml Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) 500ml
10034723 6 x 500 ml Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) Pakke med 6
11541871 500 ml Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10217993 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30265.FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 DKK
    391.78 DKK / Pakke med 6
    Spare 718.22 DKK
    64% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) med Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), fremstillet baseret på overensstemmelse med ISO 9001:2000 retningslinjer og nuværende god fremstillingspraksis (cGMP) for medicinsk udstyr.
  • System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
  • Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
  • Fremstillet vha ISO 9001 certificerede processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation None
Form Væske
Produkttype MEM Alpha modifikation, med L-glutamin, ribo- og deoxyribonukleosider
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Uden tilsætningsstoffer Ingen
Mængde 6 x 500 ml
Certificeringer/compliance cGMP, ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt MEM Alpha Modifikation, med L-Glutamin, med Ribo- og Deoxyribonukleosider