Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Minimal essentiel medium variation: Pulver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt |
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Ingen |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen natriumbicarbonat |
| Mængde | 2 x 5 l |