Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium med Earle's (MEM/EBSS), pulver
Artikelnummer. 11978075
Skift visning
Mængde:
10 l
2 x 5 l
50 l
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin
Glutamin, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen
Ingen natriumbicarbonat
Ingenα - Thioglycerol
Pakningsstørrelse:
10 L
50 L
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
11978075 2 x 5 l Glutamin, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA) Ingen Pakke med 2
11511791 10 l Glutamin Ingenα - Thioglycerol 10 L
10106543 50 l Glutamin, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA) Ingen natriumbicarbonat 50 L
11551821 10 l Glutamin, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA) Ingen natriumbicarbonat 10 L
10094503 50 l Glutamin, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA) Ingen 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11978075 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30050.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 DKK
    309.06 DKK / Pakke med 2
    Spare 16.94 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Støt cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med pulver HyClone™ Minimal Essential Medium med Earle's (MEM/EBSS), fremstillet vha ISO 9001:2000-certificerede processer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype MEM/EBSS med L-glutamin, ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Steriliseringsmetode Ikke-steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Uden tilsætningsstoffer Ingen
Mængde 2 x 5 l
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt
Oversigt MEM/EBSS med L-glutamin, ikke-essentielle aminosyrer