Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium med Earle's (MEM/EBSS), pulver
Artikelnummer. 11511791
Mængde:
10 l
2 x 5 l
50 l
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin
Glutamin, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen
Ingen natriumbicarbonat
Ingenα - Thioglycerol
Pakningsstørrelse:
10 L
50 L
Pakke med 2
Artikelnummer. 11511791
Brand: Cytiva SH30008.03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støt cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med pulver HyClone™ Minimal Essential Medium med Earle's (MEM/EBSS), fremstillet vha ISO 9001:2000-certificerede processer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype MEM/EBSS med L-glutamin
Steriliseringsmetode Ikke-steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingenα - Thioglycerol
Mængde 10 l
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt
Oversigt MEM/EBSS med L-Glutamin