Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Medium 199
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- Format: Liquid
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Liquid |
| Produkttype | Medium 199 with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), L-glutamine |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Steriliseringsmetode | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamine, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
| Mængde | 1000 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000 |
| Indhold og opbevaring | 2° to 8°C, away from light |