Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Medium 199
Artikelnummer. 10116473
Skift visning
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10116473 6 x 500 ml Pakke med 6
10238103 500 ml 500ml
10336952 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10116473 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30253.FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    403.06 DKK / Pakke med 6
    Spare 661.94 DKK
    62% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til at understøtte cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Medium 199 med Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), L-glutamin
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Mængde 6 x 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys