Få mere at vide
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Media
Artikelnummer. p-7058058
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød
Glutamin, natriumbicarbonat, Sodium Bicarbonate
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 10106323
Brand: Cytiva SH30200.FS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ McCoy's 5A Media, fremstillet vha ISO 9001-certificerede processer.
  • System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
  • Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
  • Fremstillet vha ISO 9001 certificerede processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype McCoy's 5A medium med L-glutamin, natriumbicarbonat
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød
Mængde 6 x 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt McCoy's 5A med L-Glutamin og Phenol Red