Få mere at vide
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Media
Artikelnummer. 11501861
Skift visning
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat
Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
11501861 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød 500ml
10106323 6 x 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød Pakke med 6
11511861 1000 ml Glutamin, Natriumbikarbonat 1000ml
10358633 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11501861 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30200.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 DKK
    66.56 DKK / 500ml
    Spare 118.44 DKK
    64% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ McCoy's 5A Media, fremstillet vha ISO 9001-certificerede processer.
  • System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
  • Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
  • Fremstillet vha ISO 9001 certificerede processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype McCoy's 5A medium med L-glutamin, natriumbicarbonat
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt McCoy's 5A med L-Glutamin og Phenol Red