Få mere at vide
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Media
Artikelnummer. 10106323
Skift visning
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat
Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
10106323 6 x 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød Pakke med 6
11511861 1000 ml Glutamin, Natriumbikarbonat 1000ml
11501861 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød 500ml
10358633 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10106323 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30200.FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 DKK
    373.44 DKK / Pakke med 6
    Spare 701.56 DKK
    65% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ McCoy's 5A Media, fremstillet vha ISO 9001-certificerede processer.
  • System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
  • Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
  • Fremstillet vha ISO 9001 certificerede processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype McCoy's 5A medium med L-glutamin, natriumbicarbonat
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød
Mængde 6 x 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt McCoy's 5A med L-Glutamin og Phenol Red