Få mere at vide
Cytiva HyClone™ L-Glutamine, Powder
Artikelnummer. 17672075
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 17672075
Brand: Cytiva SH30336.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For supplementing serum- and protein-free media
  • Support the growth of cells that have high energy demands
  • Synthesize large amounts of proteins and nucleic acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aminosyrer L-Glutamine
Form Powder
Produkttype L-Glutamine
Til brug med (applikation) Supplementing Serum- and Protein-Free Media
Produktlinje HyClone
Mængde 25 g