Få mere at vide
Cytiva HyClone™ L-Glutamine, Powder
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
Beskrivelse
- Support the growth of cells that have high energy demands
- Synthesize large amounts of proteins and nucleic acids
Tekniske data
Tekniske data
| Aminosyrer | L-Glutamine |
| Form | Powder |
| Produkttype | L-Glutamine |
| Til brug med (applikation) | Supplementing Serum- and Protein-Free Media |
| Produktlinje | HyClone |
| Mængde | 25 g |