Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Artikelnummer. p-7058056
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, HEPES
HEPES
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 10386852
Brand: Cytiva SH30228.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM), fremstillet vha ISO 9001:2000-certificerede processer.
  • System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
  • Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
  • Fremstillet vha ISO 9001 certificerede processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype IMDM modificeret medium med L-glutamin, HEPES
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, HEPES
Uden tilsætningsstoffer Ingenα - Thioglycerol
Mængde 1000 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt Med L-Glutamin, med HEPES, uden Alpha-Thioglycerol