Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Artikelnummer. 10386852
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, HEPES
HEPES
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
10386852 1000 ml Glutamin, HEPES 1000ml
10186223 6 x 500 ml Glutamin, HEPES Pakke med 6
10275212 500 ml HEPES 500ml
10143012 500 ml Glutamin, HEPES 500ml
10444102 1000 ml HEPES 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10386852 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30228.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00 DKK
    255.00 DKK / 1000ml
    Spare 210.00 DKK
    45% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM), fremstillet vha ISO 9001:2000-certificerede processer.
  • System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
  • Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
  • Fremstillet vha ISO 9001 certificerede processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype IMDM modificeret medium med L-glutamin, HEPES
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, HEPES
Uden tilsætningsstoffer Ingenα - Thioglycerol
Mængde 1000 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt Med L-Glutamin, med HEPES, uden Alpha-Thioglycerol