Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Artikelnummer. 10186223
Skift visning
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, HEPES
HEPES
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
10186223 6 x 500 ml Glutamin, HEPES Pakke med 6
10386852 1000 ml Glutamin, HEPES 1000ml
10275212 500 ml HEPES 500ml
10143012 500 ml Glutamin, HEPES 500ml
10444102 1000 ml HEPES 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10186223 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' SH30228.FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 DKK
    355.45 DKK / Pakke med 6
    Spare 754.55 DKK
    67% Slukket
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM), fremstillet vha ISO 9001:2000-certificerede processer.
  • System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
  • Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
  • Fremstillet vha ISO 9001 certificerede processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Form Væske
Produkttype IMDM modificeret medium med L-glutamin, HEPES
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, HEPES
Uden tilsætningsstoffer Ingenα - Thioglycerol
Mængde 6 x 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt Med L-Glutamin, med HEPES, uden Alpha-Thioglycerol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.