Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Artikelnummer. 10143012
Skift visning
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, HEPES
HEPES
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
10143012 500 ml Glutamin, HEPES 500ml
10386852 1000 ml Glutamin, HEPES 1000ml
10186223 6 x 500 ml Glutamin, HEPES Pakke med 6
10275212 500 ml HEPES 500ml
10444102 1000 ml HEPES 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10143012 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30228.01
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Støtte cellekultur vækst og biofremstillingsprocesser med HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM), fremstillet vha ISO 9001:2000-certificerede processer.
  • System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
  • Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
  • Fremstillet vha ISO 9001 certificerede processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype IMDM modificeret medium med L-glutamin, HEPES
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, HEPES
Uden tilsætningsstoffer Ingenα - Thioglycerol
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt Med L-Glutamin, med HEPES, uden Alpha-Thioglycerol