Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Jern-suppleret kalveserum, amerikansk oprindelse
Artikelnummer. 16201092
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Bestrålet, 30 til 45 doser
Gammabestråling
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
1 L
1000ml
100ml
500ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning unitSize
16201092 500 ml Bestrålet, 25 til 40 doser -
12349812 500 ml Gammabestråling 500ml
16221092 1000 ml Bestrålet, 25 til 40 doser -
10761454 100 ml Ingen 100ml
16231092 1000 ml Bestrålet, 30 til 45 doser -
12319812 100 ml Varme inaktiveret 100ml
15715533 1000 ml Varme inaktiveret 1000ml
11551831 500 ml Ingen 500ml
12339812 500 ml Varme inaktiveret 500ml
12839447 1000 ml Gammabestråling 1 L
10339953 1000 ml Ingen 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16201092 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30072.03IR2540
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et omkostningseffektivt alternativ til Fetal Bovine Serum (FBS). Indeholder yderligere jern for at øge serumtransferrin til fysiologiske niveauer.
HyClone Jern-supplementeret bovint kalveserum, amerikansk oprindelse indsamles ved venepunktur fra kalvefodrede kalvekalve, som producerer usædvanligt høje niveauer af transferrin. Dette serum er omhyggeligt suppleret med jern for at belaste serumtransferrinniveauer til fysiologiske niveauer. Efter tilskud indeholder serumet tre til fire gange så meget tilgængeligt jern og transferrin som føtalt bovint serum (FBS) eller hesteserum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Insulin, gammaglobulin, alkalisk fosfatase, laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, albumin, urinstof i blodet, nitrogen, kreatinin, total bilirubin, natrium, kalium, calcium, klorid, uorganisk fosfor, jern, TIBC, glucosemætning, Ig
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Bestrålet, 25 til 40 doser
Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
Varme inaktiveret Nej