Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Jern-suppleret kalveserum, amerikansk oprindelse
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Bestrålet, 30 til 45 doser
Gammabestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
1 L
1000ml
100ml
500ml
Beskrivelse
HyClone Jern-supplementeret bovint kalveserum, amerikansk oprindelse indsamles ved venepunktur fra kalvefodrede kalvekalve, som producerer usædvanligt høje niveauer af transferrin. Dette serum er omhyggeligt suppleret med jern for at belaste serumtransferrinniveauer til fysiologiske niveauer. Efter tilskud indeholder serumet tre til fire gange så meget tilgængeligt jern og transferrin som føtalt bovint serum (FBS) eller hesteserum.
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Insulin, gammaglobulin, alkalisk fosfatase, laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, albumin, urinstof i blodet, nitrogen, kreatinin, total bilirubin, natrium, kalium, calcium, klorid, uorganisk fosfor, jern, TIBC, glucosemætning, Ig |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C |
| Produkttype | Kalvebovint serum |
| Mængde | 100 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 100 nm |
| Forarbejdning | Ingen |
| Testet for | Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus |
| Varme inaktiveret | Nej |