Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Jern-suppleret kalveserum, amerikansk oprindelse
Descrizione
HyClone Jern-supplementeret bovint kalveserum, amerikansk oprindelse indsamles ved venepunktur fra kalvefodrede kalvekalve, som producerer usædvanligt høje niveauer af transferrin. Dette serum er omhyggeligt suppleret med jern for at belaste serumtransferrinniveauer til fysiologiske niveauer. Efter tilskud indeholder serumet tre til fire gange så meget tilgængeligt jern og transferrin som føtalt bovint serum (FBS) eller hesteserum.
Specifica
Specifica
| Yderligere analyser | Insulin, Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Fosfor, Osmolalitet, Jern, TIBC, Gluco Saturation, Procent |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter |
| Farve | Amber |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C. |
| Arter | Bovine |
| Alder | 16 to 24 Weeks |
| Oprindelsesland | United States |
| Form | Frozen |
| Format | Bottle |
| Tilsætningsstof | Iron |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.