Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Insektcellekulturmedier
Mængde:
1000 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Beskrivelse
Forøg celleudbyttet med flere insektlinjer i en række kulturmiljøer med HyClone™ Insektcellekulturmedier.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 ml |
| Indhold og opbevaring | 2° to 8°C |
| Oversigt | PETE |