Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Insektcellekulturmedier
Artikelnummer. 10288023
Mængde:
1000 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Artikelnummer. 10288023
Brand: Cytiva SH30065.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forøg celleudbyttet med flere insektlinjer i en række kulturmiljøer med HyClone™ Insektcellekulturmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring 2° to 8°C
Oversigt PETE