Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Insektcellekulturmedier
Artikelnummer. 10176453
Skift visning
Mængde:
1000 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10176453 1000 ml 1000ml
10288023 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10176453 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30065.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00 DKK
    438.96 DKK / 1000ml
    Spare 158.04 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forøg celleudbyttet med flere insektlinjer i en række kulturmiljøer med HyClone™ Insektcellekulturmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Mængde 1000 ml
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt PETE