Få mere at vide
Cytiva HyClone™ IMDM-medier, pulver
Artikelnummer. 11918075
Skift visning
Mængde:
2 x 5 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11918075 2 x 5 l Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11918075 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30005.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00 DKK
    435.53 DKK / Pakke med 2
    Spare 356.47 DKK
    45% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype IMDM med L-glutamin, HEPES; uden alfa-thioglycerol
Steriliseringsmetode Ikke-steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin, HEPES
Uden tilsætningsstoffer Ingenα - Thioglycerol
Mængde 2 x 5 l
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt
Oversigt IMDM med L-Glutamin, HEPES, uden Alpha-Thioglycerol