Få mere at vide
Cytiva HyClone HyPure Vand til injektion (WFI) Kvalitetsvand
Artikelnummer. 17817697
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
6 x 1000 mL
Artikelnummer. 17817697
Brand: Cytiva SH31191.04
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støt cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med vand til injektion (WFI) kvalitetsvand.
  • Støt cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med vand til injektion (WFI) kvalitetsvand.
    • Opfylder strenge USP specifikationer.
    • Fremstillet i ISO 9001 certificeret anlæg.
    • Partispecifikt analysecertifikat (CoA) for hvert parti produceret vand.
    • Beregnet til yderligere fremstilling eller forskningsbrug. Ikke til diagnostisk eller terapeutisk brug.
  • HyClone HyPure WFI Quality Water gennemgår omfattende rensning for at opfylde eller overgå de strenge specifikationer i United States Pharmacopeia (USP ). Vand til injektion (WFI) produceres i ISO 9001 certificerede faciliteter for at sikre et produkt af høj kvalitet.
  • HyPure WFI Quality Water opfylder følgende kriterier:
    • Skal være produceret fra et valideret vandrensningssystem, der opfylder eller overstiger strøm USP krav til HyPure WFI kvalitetsvand.
    • Skal have et kvalitetssikringsovervågningssystem, der sikrer kontinuerlig overholdelse og inkorporerer systemtest- og handlingsgrænser.
    • Skal opfylde alle gældende kemikalie-, renheds- og andre acceptkriterier som beskrevet i aktuelt USP for både system- og emballeret vand.
    • Skal inkludere et parti-specifikt CoA for hvert parti vand, der produceres, med angivelse af både acceptkriterier og faktiske testresultater.
    • Faktiske testresultater på en CoA er ikke taget fra systemprøver, men skal være fra faktiske emballerede prøver af det givne parti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Sterile
Mængde 2000 mL
Fysisk form Væske