Få mere at vide
Cytiva HyClone HyPure Vand til injektion (WFI) Kvalitetsvand
Beskrivelse
- Støt cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med vand til injektion (WFI) kvalitetsvand.
- Opfylder strenge USP specifikationer.
- Fremstillet i ISO 9001 certificeret anlæg.
- Partispecifikt analysecertifikat (CoA) for hvert parti produceret vand.
- Beregnet til yderligere fremstilling eller forskningsbrug. Ikke til diagnostisk eller terapeutisk brug.
- HyClone HyPure WFI Quality Water gennemgår omfattende rensning for at opfylde eller overgå de strenge specifikationer i United States Pharmacopeia (USP ). Vand til injektion (WFI) produceres i ISO 9001 certificerede faciliteter for at sikre et produkt af høj kvalitet.
- HyPure WFI Quality Water opfylder følgende kriterier:
- Skal være produceret fra et valideret vandrensningssystem, der opfylder eller overstiger strøm USP krav til HyPure WFI kvalitetsvand.
- Skal have et kvalitetssikringsovervågningssystem, der sikrer kontinuerlig overholdelse og inkorporerer systemtest- og handlingsgrænser.
- Skal opfylde alle gældende kemikalie-, renheds- og andre acceptkriterier som beskrevet i aktuelt USP for både system- og emballeret vand.
- Skal inkludere et parti-specifikt CoA for hvert parti vand, der produceres, med angivelse af både acceptkriterier og faktiske testresultater.
- Faktiske testresultater på en CoA er ikke taget fra systemprøver, men skal være fra faktiske emballerede prøver af det givne parti.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| CAS | 7732-18-5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 18.02 |
| Grad | USP |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |