Få mere at vide
Cytiva HyClone HyPure Vand til injektion (WFI) Kvalitetsvand
Artikelnummer. 17622085
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
6 x 1000 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17622085 100 mL
17632085 500 mL
17642085 1000 mL
17817697 2000 mL
17652085 6 x 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17622085 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31191.01
Besparelser på analyse af spildevand
Brug rabatkode 28023
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støt cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med vand til injektion (WFI) kvalitetsvand.
  • Støt cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med vand til injektion (WFI) kvalitetsvand.
    • Opfylder strenge USP specifikationer.
    • Fremstillet i ISO 9001 certificeret anlæg.
    • Partispecifikt analysecertifikat (CoA) for hvert parti produceret vand.
    • Beregnet til yderligere fremstilling eller forskningsbrug. Ikke til diagnostisk eller terapeutisk brug.
  • HyClone HyPure WFI Quality Water gennemgår omfattende rensning for at opfylde eller overgå de strenge specifikationer i United States Pharmacopeia (USP ). Vand til injektion (WFI) produceres i ISO 9001 certificerede faciliteter for at sikre et produkt af høj kvalitet.
  • HyPure WFI Quality Water opfylder følgende kriterier:
    • Skal være produceret fra et valideret vandrensningssystem, der opfylder eller overstiger strøm USP krav til HyPure WFI kvalitetsvand.
    • Skal have et kvalitetssikringsovervågningssystem, der sikrer kontinuerlig overholdelse og inkorporerer systemtest- og handlingsgrænser.
    • Skal opfylde alle gældende kemikalie-, renheds- og andre acceptkriterier som beskrevet i aktuelt USP for både system- og emballeret vand.
    • Skal inkludere et parti-specifikt CoA for hvert parti vand, der produceres, med angivelse af både acceptkriterier og faktiske testresultater.
    • Faktiske testresultater på en CoA er ikke taget fra systemprøver, men skal være fra faktiske emballerede prøver af det givne parti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Sterile-filtered
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske