Få mere at vide
Cytiva HyClone™ HyCell TransFx-H pulveriserede medier
Artikelnummer. 17215896
Skift visning
Mængde:
5 l
Artikelnummer. Mængde
17215896 5 l
1 options
Artikelnummer. 17215896 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30944.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2885.00 DKK
    2023.74 DKK / 5 L
    Spare 861.26 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Dyreafledt komponentfri (ADCF ), hydrolysatfrit og reguleringsvenligt cellekulturmedium.
Alsidigheden af dette medium tillader hurtig tilpasning og understøtter exceptionel transfektion, høj levedygtig celletæthed og høj produktivitet på tværs af en række humane embryonale nyre (HEK) 293 cellelinjer.
HyCell TransFx-H fås i flydende og pulverformater i brugervenlig emballage.
  • Hydrolysatfri og ADCF formulering
  • Understøtter høj transfektionseffektivitet
  • Designet til højt celleudbytte og rekombinant proteinproduktion
  • Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning
  • Designet til mikro- til storskala transfektion og produktionsapplikationer
  • Fremstillet af sporbare komponenter i henhold til cGMP-retningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen Poloxamer 188
Mængde 5 l
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt