Få mere at vide
Cytiva HyClone™ HyCell TransFx-C pulveriserede medier
Description
Alsidigheden af dette medium tillader hurtig tilpasning og understøtter exceptionel transfektion, høj levedygtig celletæthed og høj produktivitet på tværs af en række kinesiske hamster-ovarier (CHO ) cellelinjer.
HyCell TransFx-C fås i flydende og pulverformater i brugervenlig emballage.
- ADCF og hydrolysatfri formulering
- Understøtter høj transfektionseffektivitet
- Designet til højt celleudbytte og rekombinant proteinproduktion
- Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning
- Designet til mikro- til storskala transfektion og produktionsapplikationer
- Fremstillet af sporbare komponenter i henhold til cGMP-retningslinjer
Specifications
Specifications
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen Poloxamer 188 |
| Mængde | 5 l |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt |