Få mere at vide
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Pulvercellekulturmedium uden L-glutamin og med HT
Mængde:
10 L
1000 ml PETE flaske
5 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
5 L
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
Form | Pulver |
Sterilitet | Ikke steril |
Med tilsætningsstoffer | Natriumbikarbonat, Poloxamer 188, Hypoxanthin, Thymidin |
Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Ingen glutamin |
Mængde | 1000 ml PETE flaske |
Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Pulvercellekulturmedium uden L-glutamin og med HT >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion