Få mere at vide
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Pulvercellekulturmedium uden L-glutamin og med HT
Artikelnummer. 17602085
Skift visning
Mængde:
10 l
1000 ml PETE flaske
5 l
Pakningsstørrelse:
1000ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17602085 10 l -
12695647 1000 ml PETE flaske 1000ml
12872986 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17602085 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30933.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4190.00 DKK
    3085.18 DKK / 10 L
    Spare 1104.82 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
En alsidig, animalsk komponent fri (ADCF ) cellekulturmedier.
  • Kemisk definerede og animalske komponentfrie formuleringer
  • Designet til højt celleudbytte og rekombinant proteinproduktion
  • Tillad direkte eller sekventiel tilpasning
  • Designet til storskala kulturapplikationer, herunder perfusion og fed-batch-strategier
  • Udviklet til kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellekultur i bioprocesseringsapplikationer
  • Specielt formuleret til at give fremragende ydeevne, understøtte høj celletæthed og forbedre produktudbytte og kvalitet
  • Kan bruges til batch-, fed-batch- eller perfusionsapplikationer i flere cellekulturplatforme lige fra rystekolber til storskala bioreaktorer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Form Pulver
    Sterilitet Ikke steril
    Med tilsætningsstoffer Natriumbikarbonat, Poloxamer 188, Hypoxanthin, Thymidin
    Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Ingen glutamin
    Mængde 10 l
    Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt