Få mere at vide
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Pulvercellekulturmedium uden L-glutamin og med HT
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Med tilsætningsstoffer | Natriumbikarbonat, Poloxamer 188, Hypoxanthin, Thymidin |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Ingen glutamin |
| Mængde | 5 l |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt |