Få mere at vide
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Pulvercellekulturmedium uden L-glutamin og med HT
Artikelnummer. 12695647
Skift visning
Mængde:
10 l
1000 ml PETE flaske
5 l
Pakningsstørrelse:
1000ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12695647 1000 ml PETE flaske 1000ml
17602085 10 l -
12872986 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12695647 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30934.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 DKK
    624.84 DKK / 1000ml
    Spare 315.16 DKK
    33% Slukket
 Begrænset vare
På lager
En alsidig, animalsk komponent fri (ADCF ) cellekulturmedier.
  • Kemisk definerede og animalske komponentfrie formuleringer
  • Designet til højt celleudbytte og rekombinant proteinproduktion
  • Tillad direkte eller sekventiel tilpasning
  • Designet til storskala kulturapplikationer, herunder perfusion og fed-batch-strategier
  • Udviklet til kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellekultur i bioprocesseringsapplikationer
  • Specielt formuleret til at give fremragende ydeevne, understøtte høj celletæthed og forbedre produktudbytte og kvalitet
  • Kan bruges til batch-, fed-batch- eller perfusionsapplikationer i flere cellekulturplatforme lige fra rystekolber til storskala bioreaktorer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Form Pulver
    Sterilitet Ikke steril
    Med tilsætningsstoffer Natriumbikarbonat, Poloxamer 188, Hypoxanthin, Thymidin
    Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Ingen glutamin
    Mængde 1000 ml PETE flaske
    Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt