Få mere at vide
Cytiva HyClone™ HyCell™ CHO Medier, Pulver
Artikelnummer. 17612085
Skift visning
Mængde:
5 l
Artikelnummer. Mængde
17612085 5 l
1 options
Artikelnummer. 17612085 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30948.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En alsidig, dyre-afledt komponentfri (ADCF ) cellekulturmedier
  • Udviklet til kinesisk hamster ovarie (CHO ) Cellekulturer i bioprocesseringsapplikationer
  • Reguleringsvenlige, kemisk definerede og animalske komponentfrie medier
  • Specifikt formuleret gennem HyClone™ Metabolic Pathway Design proces
  • Giver fremragende ydeevne, understøtter høj celletæthed og forbedrer produktudbytte og kvalitet
  • Medier kan bruges til batch-, fed-batch- eller perfusionsapplikationer i flere cellekulturplatforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype CHO Medium
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Produktlinje HyCell
Mængde 5 l
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C, væk fra lys
Oversigt Komplet pulver uden Poloxamer 188, L-Glutamin, Hypoxanthin og Thymidin