Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Human mesenkymal stamcelle screenet karakteriseret føtalt bovint serum, amerikansk oprindelse
Mængde:
500 mL
Beskrivelse
Human mesenchymal stamcelle screenet FBS understøtter væksten af udifferentierede humane mesenchymale stamceller (hMSC). Under screening observeres hMSC for tegn på ernæringsmangel, cytotoksicitet eller morfologiske aberrationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oprindelsesland | USA |
| Form | Væske |
| Specialitet Type | Human mesenkymal stamcelle screenet |
| Mængde | 500 mL |
| Steriliseringsmetode | 40 nm filtrering |
| Endotoksin koncentration | ≤10 EU/ml |
| Varme inaktiveret | Nej |
| Hæmoglobinkoncentration | ≤10 mg/dL |